Learn More
Octanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414273 50 g 50 g
11424273 250 g 250 g
11404273 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10901.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-13-0 | C8H16O | 128.22 g/mol
Octanal is an aromatic aldehyde often found in citrus oils. It is used commercially as a component in perfumes and in flavor production for the food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El octanal es un aldehído aromático que a menudo se encuentra en los aceites cítricos. Se utiliza comercialmente como componente en perfumes y en la producción de sabores para el sector alimentario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Manipular y almacenar en gas inerte. Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-13-0
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00007029
Clave InChI NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
PubChem CID 454
ChEBI CHEBI:17935
Nombre IUPAC octanal
SMILES CCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanal
Punto de fusión 12°C to 15°C
Densidad 0.821
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)6CHO
Índice de refracción 1.4195
Cantidad 50 g
Número UN UN1191
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1766
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%