Learn More
Octan-2-ol, + 98 %, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10627612 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10627612 2.5 L 2.50 LT
10598620 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10627612 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0100/17
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
C8H18O, número de CAS-123-96-6, alcohol sec-caprílico, alcohol n-octan-2-ol, metilhexilcarbinol, hexilmetilcarbinol, alcohol 2-octilo, 2-hidroxioctano, dl-2-octanol, 2-octanol, alcohol 1-metilheptilo, 1-metilheptanol, 2,5 l, 174 °C, CHEBI:37869, amarillo, 130,23 g/mol, SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N, - 38 °C
C8H18O, CAS Number-123-96-6, sec-caprylic alcohol, n-octan-2-ol, methylhexylcarbinol, hexylmethylcarbinol, 2-octyl alcohol, 2-hydroxyoctane, dl-2-octanol, 2-octanol, 1-methylheptyl alcohol, 1-methylheptanol, 2.5L, 174 deg.C, CHEBI:37869, Yellow, 130.23g/mol, SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N, -38 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-96-6
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL 4591
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nombre IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Especificaciones
Punto de fusión -38°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 174°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Octanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1