Learn More
Octan-1-ol, puro, Fisher Chemical™
Código de producto. 10121960 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10121960 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10306290 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
11448443 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10121960 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0050/17
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00002988
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Nombre IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
Punto de fusión -16 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 195 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 4.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,23g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.