Learn More
Octametiltrisiloxano, TRC
Código de producto. 30425860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425860 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30425860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2371505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octamethyltrisiloxane
CAS 107-51-7
Fórmula molecular C8 H24 O2 Si3
Cantidad 5 g
Sinónimo Trisiloxane','1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane (ACI), Trisiloxane','octamethyl- (6CI','8CI','9CI), Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Dow Corning OS 20, Dowsil OS 20, FRD 20, KF 96A1cs, KF 96L1.0, MDM, MDM (siloxane), Octamethyltrisiloxane, OS 20, OS 20 Fluid, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane, R 030007, Trisiloxane','1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane, Trisiloxane','octamethyl- (6CI','8CI','9CI), Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Dow Corning OS 20, Dowsil OS 20, FRD 20, KF 96A1cs, KF 96L1.0, MDM, MDM (siloxane), OS 20, OS 20 Fluid, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane, R 030007
Fórmula InChI InChI=1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC dimetil-bis(trimetilsililoxi)silano
Peso molecular (g/mol) 236.532
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.108