Learn More
Octametilciclotetrasiloxano, TRC
Código de producto. 30135981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135981 25 g 25 g
30040592 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23714525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-67-2
Fórmula molecular C8 H24 O4 Si4
Peso molecular (g/mol) 296.62
Sinónimo Cyclotetrasiloxane, octamethyl- (8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethylcyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Abil K 4, Additive 8030, Cyclic dimethylsiloxane tetramer, D 4, DC 244, DC 344, DC 5258, DWQ 110, DWQ 120, Dabco DC 5258, Dow Corning 244, Dow Corning 244 Fluid, Dow Corning 344, KF 994, LS 8620, Mirasil CM 4, NSC 345674, NUC Silicone VS 7207, Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxanes, PMX 0110, SF 1173, SH 244, SH 244 Fluid, SH 30, SH 344, Silbione 70045V2, Silbione V 2, TSF 404, Tetracyclomethicone, UC 7207, Union Carbide 7207, VS 7207, Volasil 244, XF 3803, Y 7175, YF 393, ZBH 270
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octamethylcyclotetrasiloxane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0752
Porcentaje de pureza >95%