Learn More
Octametilciclotetrasiloxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10434945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10434945 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10226560 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10286600 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10434945 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216475000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-67-2
Fórmula molecular C8H24O4Si4
Peso molecular (g/mol) 296.61
Número MDL MFCD00003269
Clave InChI HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octamethylcyclotetrasiloxane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17.0°C to 18.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9560g/mL
Punto de ebullición 175.0°C to 176.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970
Cantidad 500 g
Beilstein 04, III, 1885
Índice Merck 15, 6836
Gravedad específica 0.956
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido