Learn More
Octametilciclotetrasilazano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 224°C to 225°C |
| Nombre del producto químico o material | Octamethylcyclotetrasilazane |
| Punto de fusión | 94°C to 98°C |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 66°C (150°F) |
| Olor | Ammonia-like |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Número UN | UN2923 |
| Beilstein | 976248 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.68 |
| Mostrar más |