Learn More
Octametilciclotetrasilazano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339235 5 g 5 g
11349235 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16563.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1020-84-4 | C8H28N4Si4 | 292.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020-84-4
Fórmula molecular C8H28N4Si4
Peso molecular (g/mol) 292.68
Número MDL MFCD00046123
Clave InChI FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetrazatetrasiloxano
SMILES C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1
Especificaciones
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Nombre del producto químico o material Octamethylcyclotetrasilazane
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 976248
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.68
Porcentaje de pureza 97%
Olor Ammonia-like
Sensibilidad Moisture sensitive