Learn More
Octametil-1,7-tetrasiloxanediol, TRC
Código de producto. 30411249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411249 250 mg
30412134 25 mg
30414331 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO860130250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3081-07-0
Fórmula molecular C8H26O5Si4
Peso molecular (g/mol) 314.63
Sinónimo 1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol, 1,7-Dihydroxyoctamethyltetrasiloxane
Nombre IUPAC hidroxi- hidroxi(dimetil)silil]oxi-dimetilsilil]oxi-dimetilsilil]oxi-dimetilano-dimetililano
SMILES C[Si](C)(O)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octamethyl-1,7-tetrasiloxanediol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H26O5Si4/c1-14(2,9)11-16(5,6)13-17(7,8)12-15(3,4)10/h9-10H,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0857