Learn More
Octakis(trimetilsiloxi)silsesquioxano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
11460690 1 g 1 g
11369748 5 g 5 g
11359748 25 g 25 g
11349748 100 g 100 g
4 options
Código de producto. 11460690
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044231.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 51777-38-9 | C24H72O10Si11 | 829.765 g/mol
Used as flavor and fragrance intermediates. It is an important raw material used intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, dye stuffs and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51777-38-9
Fórmula molecular C24H72O10Si11
Peso molecular (g/mol) 829.765
Número MDL MFCD01310212
Clave InChI VLEKPQBXDHFSQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octakis trimethylsiloxy si-lsesquioxane, octakis trimethylsiloxy-t8-silsesquioxane
PubChem CID 71306897
Nombre IUPAC silicato bis[tris(trimetilsililoxi)silil] bis(trimetilsilil)
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octakis (trimethylsiloxy)silsesquioxane
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.61g/L) (25°C),Calc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1130.18
Forma física Polvo