Learn More
OctaInd, TRC
Código de producto. 30424325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424325 1 g
30419643 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2371001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1084889-51-9
Fórmula molecular C18 H12 Br8
Peso molecular (g/mol) 867.5199
Sinónimo OctaInd, 1H-Indene, 4,5,6,7-tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-1,1,3-trimetil-3-(2,3,4,5-tetrabromofenilo)-2H-indeno
SMILES CC1(C)CC(C)(c2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-1H-indene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12Br8/c1-17(2)5-18(3,6-4-7(19)11(21)14(24)10(6)20)9-8(17)12(22)15(25)16(26)13(9)23/h4H,5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 859.4406