Learn More
OctaInd, TRC
Código de producto. 30419643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419643 100 mg
30424325 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30419643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO237100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1084889-51-9
Fórmula molecular C18 H12 Br8
Peso molecular (g/mol) 867.5199
Sinónimo OctaInd, 1H-Indene, 4,5,6,7-tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-1,1,3-trimetil-3-(2,3,4,5-tetrabromofenilo)-2H-indeno
SMILES CC1(C)CC(C)(c2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c13
Specifica
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrabromo-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-(2,3,4,5-tetrabromophenyl)-1H-indene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12Br8/c1-17(2)5-18(3,6-4-7(19)11(21)14(24)10(6)20)9-8(17)12(22)15(25)16(26)13(9)23/h4H,5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 859.4406
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.