Learn More
Clorhidrato de octahidrociclopenta[c]pirrol, Mikromol
Description
Clorhidrato de octahidrociclopenta[c]pirrol, Mikromol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| CAS | 112626-50-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H13 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cl.C1CC2CNCC2C1 |
| Show More |