Learn More
Octahidrociclopenta[b]morfolina, TRC
Código de producto. 30412872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412872 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30412872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO307666100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octahydrocyclopenta[b]morpholine
CAS 1018639-83-2
Fórmula molecular C7 H13 N O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2
SMILES C1CC2NCCOC2C1
Nombre IUPAC 2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahidrociclopenta[b][1,4]oxazina
Peso molecular (g/mol) 127.184
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1