Learn More
Octahidrociclopenta[b]morfolina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Octahydrocyclopenta[b]morpholine |
| CAS | 1018639-83-2 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2 |
| SMILES | C1CC2NCCOC2C1 |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahidrociclopenta[b][1,4]oxazina |
| Peso molecular (g/mol) | 127.184 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1 |