Learn More
Octahydrocurcumin, MedChemExpress
Código de producto. 16489168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489168 10 mg 10 miligramos
16481578 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489168 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0894
MedChemExpress Octahydrocurcumin is a hydrogenated derivatives of curcumin; metabolite of curcumin.
Octahydrocurcumin is a hydrogenated derivatives of curcumin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octahydrocurcumin
CAS 36062-07-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Hexahydrobisdemethoxycurcumin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (265.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (26.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CC(O)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCC2=CC=C(O)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 376.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.44
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Oil