Learn More
Octahidro-6-(fenilmetil)-1H-pirrolo[3,4-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octahydro-6-(phenylmethyl)-1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine |
| CAS | 128740-14-7 |
| Fórmula molecular | C14H20N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]piperidine, 6-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine, 8-Benzyl-2,8-diazabicyclo[4.3.0]octane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2/c1-2-5-12(6-3-1)9-16-10-13-7-4-8-15-14(13)11-16/h1-3,5-6,13-15H,4,7-11H2 |
| SMILES | C(N1CC2CCCNC2C1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-bencil-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrolo[3,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 216.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1626 |