Learn More
Octafluorotolueno, TRC
Código de producto. 30417124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417124 50 mg 50 miligramos
30423858 100 mg 100 miligramos
30418546 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO27313050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-64-0
Fórmula molecular C7F8
Peso molecular (g/mol) 236.06
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(trifluorometil)benceno
SMILES Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluorotoluene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7F8/c8-2-1(7(13,14)15)3(9)5(11)6(12)4(2)10
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9872