Learn More
Octafluorotolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430323 100 g 100 g
11410323 5 g 5 g
11420323 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11453.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 434-64-0 | C7F8 | 236.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-64-0
Fórmula molecular C7F8
Peso molecular (g/mol) 236.06
Número MDL MFCD00000375
Clave InChI USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octafluorotoluene, perfluorotoluene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl benzene, toluene, octafluoro, benzene, pentafluoro trifluoromethyl, trifluoromethyl pentafluorobenzene, pentafluorobenzotrifluoride, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl, acmc-209juh
PubChem CID 9906
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluorotoluene
Punto de fusión -66°C
Densidad 1.668
Punto de ebullición 103°C to 105°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.368
Cantidad 100 g
Número UN UN1992
Beilstein 2057072
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.06
Porcentaje de pureza ≥98%