Learn More
Octafluorotolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410323 5 g 5 g
11420323 25 g 25 g
11430323 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11453.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 434-64-0 | C7F8 | 236.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-64-0
Fórmula molecular C7F8
Peso molecular (g/mol) 236.06
Número MDL MFCD00000375
Clave InChI USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octafluorotoluene, perfluorotoluene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl benzene, toluene, octafluoro, benzene, pentafluoro trifluoromethyl, trifluoromethyl pentafluorobenzene, pentafluorobenzotrifluoride, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl, acmc-209juh
PubChem CID 9906
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluorotoluene
Punto de fusión -66°C
Densidad 1.668
Punto de ebullición 103°C to 105°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.368
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 2057072
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Octafluorotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: pentafluoro(trifluoromethyl)benzene