Learn More
Octafluoronaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10571881 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10571881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291530010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluoronaphthalene
Nombre de nota 96%
CAS 313-72-4
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.0°C to 90.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 209.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10F8
Número MDL MFCD00014307
Cantidad 1 g
Beilstein 05, 1658
Sinónimo octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 272.09
PubChem CID 67564
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Cristales o agujas