Learn More
Octafluoronaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490287 1 g 1 g
11400297 5 g 5 g
11438710 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21699.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272.097 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en productos agroquímicos, productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en tolueno, casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313-72-4
Fórmula molecular C10F8
Peso molecular (g/mol) 272.097
Número MDL MFCD00014307
Clave InChI JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
PubChem CID 67564
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaftaleno
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluoronaphthalene
Punto de fusión 84°C to 89°C
Punto de ebullición 209°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1915630
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in toluene,almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1
Porcentaje de pureza 96%