Learn More
Octafluorociclopenteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octafluorocyclopentene |
| CAS | 559-40-0 |
| Fórmula molecular | C5F8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Cyclopentene','1,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro- (ACI), 1,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorocyclopentene (ACI), Cyclopentene','octafluoro- (6CI','7CI','8CI','9CI), 1,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-cyclopentene, Flon C 1418, Fron C 1418, Octafluorocyclopentene, Perfluorocyclopentene, Zeorora ZFL 58 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5F8/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9 |
| SMILES | FC1=C(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,3,4,4,5,5-octafluorociclopenteno |
| Peso molecular (g/mol) | 212.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9872 |