Learn More
Octafluoroadiponitrilo, TRC
Código de producto. 30421431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421431 500 mg
30411805 50 mg
30414041 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO273095500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376-53-4
Fórmula molecular C6N2F8
Peso molecular (g/mol) 252.07
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4,5,5-octafluorohexananitrilo
SMILES FC(F)(C#N)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluoroadiponitrile
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6F8N2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.9934