Learn More
Ácido octafluoroadípico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octafluoroadipic Acid |
| CAS | 336-08-3 |
| Fórmula molecular | C6H2F8O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2F8O4/c7-3(8,1(15)16)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2(17)18/h(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | C(=O)(C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 290.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.98 |