Learn More
Octafluoro-4,4'-bifenol, TRC
Código de producto. 30425330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425330 100 mg -
30418544 500 mg 500 miligramos
30425110 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO273108100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2200-70-6
Fórmula molecular C12H2O2F8
Peso molecular (g/mol) 330.13
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-hidroxifenil)fenol
SMILES Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(O)c(F)c2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluoro-4,4'-biphenol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2F8O2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.9927