Learn More
Octafluoro-1,4-diyodobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10664185 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10664185 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10664185 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426320050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluoro-1, 4-diiodobutane
CAS 375-50-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -9.0°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 2.4740g/mL
Punto de ebullición 150.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4F8I2
Fórmula lineal CF2(I)(CF2)2CF2I
Índice de refracción 1.4280 to 1.4320 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00042263
Cantidad 5 g
Gravedad específica 2.474
Sinónimo 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
Clave InChI JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
Peso molecular (g/mol) 453.84
PubChem CID 78993
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.83
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Octafluoro-1,4-diiodobutane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.