Learn More
Octadeciltrimetoxisilano, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657251 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10300994 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313600250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3069-42-9 | C21H46O3Si | 374.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3069-42-9
Fórmula molecular C21H46O3Si
Peso molecular (g/mol) 374.69
Número MDL MFCD00043060
Clave InChI SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
PubChem CID 76486
Nombre IUPAC trimetoxi(octadecil)silano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecyltrimethoxysilane
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 13°C to 17°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 170°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 139°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. Total octadecyltrimethoxysilanes (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4380 to 1.44
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (reacts)
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.69
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Octadecyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecyltrimethoxysilane