Learn More
Octadeciltrimetoxisilano (>85%), TRC
Código de producto. 30179270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179270 250 mg 250 miligramos
30179176 2.5 g 2.50 g
30179092 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO148538250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3069-42-9
Fórmula molecular C21H46O3Si
Peso molecular (g/mol) 374.67
Nombre IUPAC trimetoxi(octadecil)silano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecyltrimethoxysilane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.3216