Learn More
Octadeciltrietoxisilano, TRC
Código de producto. 30410832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410832 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30410832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO1484931G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecyltriethoxysilane
CAS 7399-00-0
Fórmula molecular C24 H52 O3 Si
Cantidad 1 g
Sinónimo Triethoxyoctadecylsilane, LS 6970, ODES, P 09775, S 12325, SIO 6645.0, Si 118, Stearyltriethoxysilane, n-Octadecyltriethoxysilane
Fórmula InChI InChI=1S/C24H52O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28(25-6-2,26-7-3)27-8-4/h5-24H2,1-4H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Nombre IUPAC trietoxi(octadecil)silano
Peso molecular (g/mol) 416.753
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.369