Learn More
Octadeciltrietoxisilano, 98 %, n-isómero 85 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 165°C to 169°C (0.2mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Octadecyltriethoxysilane |
| Cantidad | 50 g |
| Temperatura de inflamación | 195°C (383°F) |
| Índice de refracción | 1.438 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | n-isómero ≥85 % |
| Densidad | 0.87 |
| Beilstein | 7025163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.77 |
| Show More |