Learn More
Octadeciltrietoxisilano, 98 %, n-isómero 85 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352486 10 g 10 g
11362486 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06366.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7399-00-0 | C24H52O3Si | 416.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7399-00-0
Fórmula molecular C24H52O3Si
Peso molecular (g/mol) 416.76
Número MDL MFCD00039875
Clave InChI FZMJEGJVKFTGMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyltriethoxysilane, triethoxy octadecyl silane, n-octadecyltriethoxysilane, octadecyl triethoxysilane, stearyl triethoxysilane, unii-1vn9p25l8h, triethoxystearylsilane, acmc-209ot8
PubChem CID 81885
Nombre IUPAC trietoxi(octadecil)silano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 165°C to 169°C (0.2mmHg)
Nombre del producto químico o material Octadecyltriethoxysilane
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo n-isómero ≥85 %
Beilstein 7025163
Temperatura de inflamación 195°C (383°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.77
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.438
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.87