Learn More
Ácido octadecilfosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octadecylphosphonic Acid |
| CAS | 4724-47-4 |
| Fórmula molecular | C18H39O3P |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H39O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3,(H2,19,20,21) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido octadecilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.26 |