Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de octadecilo Polygosil™ C18
Código de producto. 10032741 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas Tamaño de poro unitSize
10032741 10 g 7 μm 300 Å 10 g
10778222 100 g 10 μm 100 Å 100 g
10104601 100 g 10 μm 60 Å 100 g
10505961 100 g 5 μm 100 Å 100 g
10641292 100 g 5 μm 60 Å 100 g
10515781 100 g 7 μm 1000 Å 100 g
10566121 100 g 7 μm 300 Å 100 g
10194591 100 g 7 μm 60 Å 100 g
10022681 10 g 10 μm 100 Å 10 g
10419351 10 g 10 μm 60 Å 10 g
10595951 10 g 5 μm 100 Å 10 g
10746692 10 g 5 μm 60 Å 10 g
10296401 10 g 7 μm 1000 Å 10 g
10595771 10 g 7 μm 60 Å 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10032741 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 711710.10