Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Empaquetamiento para columnas
- Macherey-Nagel™ Fase de octadecilo Polygosil™ C18
Macherey-Nagel™ Fase de octadecilo Polygosil™ C18
Código de producto. 10022681 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
14 product options available for selection
| Código de producto. | Cantidad | Tamaño de partículas | Tamaño de poro | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 10022681 | 10 g | 10 μm | 100 Å | 10 g |
| 10778222 | 100 g | 10 μm | 100 Å | 100 g |
| 10104601 | 100 g | 10 μm | 60 Å | 100 g |
| 10505961 | 100 g | 5 μm | 100 Å | 100 g |
| 10641292 | 100 g | 5 μm | 60 Å | 100 g |
| 10515781 | 100 g | 7 μm | 1000 Å | 100 g |
| 10566121 | 100 g | 7 μm | 300 Å | 100 g |
| 10194591 | 100 g | 7 μm | 60 Å | 100 g |
| 10419351 | 10 g | 10 μm | 60 Å | 10 g |
| 10595951 | 10 g | 5 μm | 100 Å | 10 g |
| 10746692 | 10 g | 5 μm | 60 Å | 10 g |
| 10296401 | 10 g | 7 μm | 1000 Å | 10 g |
| 10032741 | 10 g | 7 μm | 300 Å | 10 g |
| 10595771 | 10 g | 7 μm | 60 Å | 10 g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10022681
Proveedor
Macherey-Nagel™
N.º de proveedor
711580.10
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| Cantidad | 10 g |
| Tipo de producto | Fases C18 de Polygosil |