Learn More
Ácido octadecanoico-d35, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stearic-D35 Acid |
| CAS | 17660-51-4 |
| Fórmula molecular | C18 D35 H O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Octadecanoic-D35 acid, Octadecanoic-d35 acid (9 CI, ACI), Stearic-d35 acid (8 CI), Stearic acid-2H35, Octadecanoic acid D35 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-pentatriacontadeuteriooctadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 319.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.4912 g/mol |
| Mostrar más |