Learn More
Ácido octadecanoico, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11368709 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368709 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11368709 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210111705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 5 g
    Ahorro 2.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 57-11-4
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Número MDL MFCD00002752
Clave InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nombre IUPAC Ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearic acid
Color Blanco
Densidad 0.941g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.48
Forma física Polvo cristalino