Learn More
Ácido octadecanoico-9,9,10,10-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octadecanoic-9,9,10,10-D4 Acid |
| CAS | 130048-57-6 |
| Fórmula molecular | C18 D4 H32 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Octadecanoic-9,9,10,10-d4 acid (9 CI, ACI), Stearic-9,9,10,10-d4 acid (5 CI), 9,9,10,10-Tetradeuterostearic acid, [9,9,10,10-d4]-Stearic acid, Stearic acid-9,9,10,10-d4, Octadecanoic-9,9,10,10-D4 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i9D2,10D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9,9,10,10-tetradeuteriooctadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 288.502 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.297 g/mol |
| Mostrar más |