Learn More
Ácido octadecanoico-18,18,18-d3, TRC
Código de producto. 30419226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419226 2.5 mg 2.50 miligramo
30413040 5 mg -
30426827 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6864992.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62163-39-7
Fórmula molecular C18H33D3O2
Peso molecular (g/mol) 287.5
Sinónimo 18,18,18-Trideuterostearic acid, [18,18,18-d3]-Stearic acid, Stearic acid-18,18,18-d3
Nombre IUPAC ácido octadecanoico-18,18,18-d3
SMILES OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecanoic-18,18,18-D3 Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.29