Learn More
Ácido octadecanoico-17,17,18,18,18-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octadecanoic-17,17,18,18,18-D5 Acid |
| CAS | 211443-83-3 |
| Fórmula molecular | C18H31D5O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 Acid, Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 acid (9 CI), Stearic-17,17,18,18,18-d5 acid, 17,17,18,18,18-Pentadeuterostearic acid, [17,17,18,18,18-d5]-Stearic acid, Stearic acid-17,17,18,18,18-d5, Octadecanoic-17,17,18,18,18-D5 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2 |
| SMILES | OC(CCCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])=O |
| Nombre IUPAC | Ácido octadecanoico-17,17,18,18,18-d5 |
| Peso molecular (g/mol) | 289.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.3 g/mol |
| Mostrar más |