Learn More
Ácido octadecanoico-12-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octadecanoic-12-D Acid |
| CAS | 62163-41-1 |
| Fórmula molecular | C18 D H35 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Octadecanoic-12-d acid (9 CI), Stearic acid-12-d, Stearic-12-d acid, 12-Monodeuterostearic acid, [12-d]-Stearic acid, Octadecanoic-12-D acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i7D |
| SMILES | [2 H]C(CCCCCC)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 12-deuteriooctadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 285.483 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.278 g/mol |
| Mostrar más |