Learn More
Octadecanamida, TRC
Código de producto. 30426913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 g
Tamaño de la unidad:
150 g
30426913 150 g 150 g
1 options
Código de producto. 30426913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO235003150G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecanamide
CAS 124-26-5
Fórmula molecular C18H37NO
Cantidad 150 g
Sinónimo Stearamide (6CI,7CI,8CI), Adogen 42, Advawax 290, Alflow S 10, Alflow S 100, Amide AP, Amide S (binder), Amide T, Armid 18, Armoslip 18LF, Atmer SA 1750, Blaunon SD 50, Chamide S, Chamide SSA, Crodamide S, Crodamide SR, Daiwax SA 200, EBF, Fatty Amide T, Finawax S, Finawax S 70, Finawax S 90, G 270, Hidorin B 934, Hidorin F 792, Hidorin L 271, Hidorin M 7, Hymicron G 270, Hymicron L 271, Impoe HE 88, Kao Fatty Amide S, Kawaslip VL, Kemamide S, L 271, Loxamid S, Lutamide S, Lutamide SR, N 327, NSC 66462, Neutron 2, Neutron 2S, Octadecamide, Octadecaneamide, Octadecylamide, Selosol 2M, Stearic acid amide, Stearic amide, Stearoylamide, Stearoylamine, Stearylamide, T 22, T 22 (amide), Uniwax 1750, Stearamide, Stearlyamide, Stearic Acid Amide, Octadecylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N
Nombre IUPAC octadecanamida
Peso molecular (g/mol) 283.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.2875