Learn More
Octadecanaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octadecanaldehyde |
| CAS | 638-66-4 |
| Fórmula molecular | C18H36O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Octadecanal, Stearaldehyde, 1-Octadecanal, 1-Oxooctadecane, NSC 68100, Octadecanaldehyde, Octadecyl Aldehyde, Stearyl Aldehyde, n-Octadecanal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h18H,2-17H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | octadecanal |
| Peso molecular (g/mol) | 268.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.2766 |