Learn More
Octadecametilnonasiloxano, TRC
Código de producto. 30136677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136677 500 mg 500 miligramos
30006396 100 mg 100 miligramos
30007017 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO401575500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-71-8
Fórmula molecular C18H54O9Si9
Peso molecular (g/mol) 667.39
Sinónimo 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16,18,18-Octadecamethylcyclononasiloxane (ACI), Cyclononasiloxane, octadecamethyl- (8CI, 9CI), Octadecamethylcyclononasiloxane, Octamethylcyclononasiloxane
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16,18,18-octadecametil-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaoxa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-no asilaciclooctadecano
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecamethylnonasiloxane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H54O9Si9/c1-28(2)19-29(3,4)21-31(7,8)23-33(11,12)25-35(15,16)27-36(17,18)26-34(13,14)24-32(9,10)22-30(5,6)20-28/h1-18H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.1691