Learn More
Octadec-9-ino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octadec-9-yne |
| CAS | 35365-59-4 |
| Fórmula molecular | C18 H34 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 9-Octadecyne (7CI','9CI','ACI), Octadecan-9-yne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC#CCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | octadec-9-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 250.463 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.266 |