Learn More
Octaclorodibenzo-p-dioxina, TRC
Código de producto. 30134376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134376 25 mg 25 miligramos
18020640 5 mg 5 miligramos
18051420 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO18500025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3268-87-9
Fórmula molecular C12 Cl8 O2
Peso molecular (g/mol) 459.75
Sinónimo Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloro-, Dibenzo-p-dioxin, octachloro- (6CI,7CI,8CI), Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, octachloro- (9CI), 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo[1,4]dioxin, D 75, NSC 37651, OCDD, Octachlorodibenzo-p-dioxin, Octachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, PCDD 75
Nombre IUPAC 1,2,3,4,6,7,8,9-octaclorodibenzo-p-dioxina
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c2Oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3Oc2c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octachlorodibenzo-p-dioxin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12Cl8O2/c13-1-2(14)6(18)10-9(5(1)17)21-11-7(19)3(15)4(16)8(20)12(11)22-10
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.7407
Porcentaje de pureza >95%