Learn More
Octaclorociclopento (>90%), TRC
Código de producto. 30417534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417534 500 mg -
30420518 100 mg -
30417978 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO233615500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 706-78-5
Fórmula molecular C5Cl8
Peso molecular (g/mol) 343.67
Sinónimo Cyclopentene, 1,2,3,3,4,4,5,5-octachloro- (ACI), 1,2,3,3,4,4,5,5-Octachlorocyclopentene (ACI), Cyclopentene, octachloro- (6CI, 8CI, 9CI), NSC 4736, Octachlorocyclopentene, Perchlorocyclopentene
Nombre IUPAC 1,2,3,3,4,4,5,5-octaclorociclopeneno
SMILES ClC1=C(Cl)C(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octachlorocyclopentene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5Cl8/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.7508