Learn More
Clorhidrato de octacaína, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de octacaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octacaine Hydrochloride |
| CAS | 93940-32-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Octacaine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Butanamide, 3-(diethylamino)-N-phenyl-, hydrochloride (1:1), Butanamide, 3-(diethylamino)-N-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Amplicain, Amplicain hydrochloride, Octacaine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-4-16(5-2)12(3)11-14(17)15-13-9-7-6-8-10-13;/h6-10,12H,4-5,11H2,1-3H3,(H,15,17);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)C(C)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(dietilamino)-N-fenilbutanamida;clorhidrato |
| Mostrar más |