Learn More
Clorhidrato de octacaína, LoGiCal
Código de producto. 30463068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463068 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463068 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1921.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octacaine Hydrochloride
CAS 93940-32-0
Nombres de analitos o componentes Octacaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butanamide, 3-(diethylamino)-N-phenyl-, hydrochloride (1:1), Butanamide, 3-(diethylamino)-N-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Amplicain, Amplicain hydrochloride, Octacaine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-4-16(5-2)12(3)11-14(17)15-13-9-7-6-8-10-13;/h6-10,12H,4-5,11H2,1-3H3,(H,15,17);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)C(C)CC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-(dietilamino)-N-fenilbutanamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 270.8
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1499 g/mol