Learn More
Octa-O-acetil D-(+)-sacarosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose Octaacetate |
| CAS | 126-14-7 |
| Fórmula molecular | C28 H38 O19 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | D-Saccharose Octaacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-2,5-bis(acetiloximetil)oxolan-2-il]oxioxan-2-il]metil acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 678.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 678.2007 |